安全性情報
PLCCC05205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
for separation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
composite regenerated cellulose (CRC)
品質水準
グレード
for separation
詳細
Filter code PLCC
テクニック
ultrafiltration: suitable
ろ過面積
20 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
5 kDa filter
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLCCC05205:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PLCCC052054053252633232