Merck
PLCC06210
Millipore
限外ろ過ディスク、5 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
別名:
再生セルロースメンブレンフィルター、5 kDa NMWCO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
63.5 mm
フィルタ直径
63.5 mm
ろ過面積
28.7 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
5 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
限外ろ過メンブレンは、セルロース製またはポリエーテルスルホン(PES)製です。これらのメンブレンは、効率的なバッファー交換のため、遠心分離装置またはAmicon®攪拌式セルなどの圧力駆動型装置で、ダイアフィルトレーションで使用されています。限外ろ過メンブレンは、サンプル濃縮およびバッファー交換に使用できます。これにより、サンプルの移し替えを減らし、サンプルロスを抑えることができます。
アプリケーション
限外ろ過ディスク、5 kDa NMWは、以下に使用されています:
  • Acaudina molpadioidea加水分解産物の濃縮
  • ティラピア副産物(TB)タンパク質加水分解産物の分画
  • 植物フェノール由来重合体色素の調製のための反応溶液の脱塩
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLCC06210:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of ACE-inhibitory peptides from Acaudina molpadioidea using the plastein reaction and examination of its mechanism
Jiang S, et al.
Food Bioscience, 26, 1-7 (2018)
Kyung Min Im et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (118) (2016-12-09)
Effective hair dyeing through in situ incubation of keratin hair with the products of fungal laccase-catalyzed polymerization of plant phenols has been previously demonstrated. However, the dyeing process takes a long time to complete compared to commercial hair-dyeing products. To
Assessment on multilayer ultrafiltration membrane for fractionation of tilapia by-product protein hydrolysate with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity
Roslan J, et al.
Separation and Purification Technology, 173, 250-257 (2017)