物質
polyethersulfone membrane
品質水準
ろ過面積
400 cm2
膜L×W
20 cm × 20 cm
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
アプリケーション
industrial qc (particle separation)
輸送温度
ambient
詳細
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBGC
アプリケーション
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBGC10205:
試験成績書(COA)