主要文書
PA18/111
Millipore
NovAseptic® Valve, Pneumatic Plastic Actuator, Normally Closed, NC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
eCl@ss:
37051001
物質
POM-C indicator
cover (Stainless Steel EN 1.4305/ASTM 303 and Plastic POM C)
品質水準
製品種目
NovAseptic®
パラメーター
pressure range at -1--6 bar
temp. range at 0-70 °C
重量
0.7 kg (1.5 lb)
アプリケーション
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
その他情報
Actuator, Pneumatic
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany