安全性情報
P2PLGCC05
Millipore
Pellicon® 2 47 0.5 m²
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
regenerated cellulose
品質水準
詳細
Type C screen (coarse screen)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
device size
0.5 m2
ろ過面積
0.5 m2
membrane nominal area
0.1 m2
マトリックス
Biomax®
ポアサイズ
10 kDa filter
アナリシスノート
The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush.
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2PLGCC05:
試験成績書(COA)