安全性情報
NS170
Sigma-Aldrich
Multi Species Phosphorylated Neurofilament ELISA Kit
measures and quantifies pNF-H levels in serum or plasma
別名:
200 kDa neurofilament protein, Phosphorylated Neurofilament heavy polypeptide, pNF-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
製品名
リン酸化神経フィラメント(pNF-H)サンドイッチELISAキット, The Phosphorylated Neurofilament H (pNF-H) kit is a sandwich enzyme immunoassay (EIA), which measures pNF-H.
品質水準
交差性
pig, feline, rat, human, bovine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
assay range
sensitivity: 0.0293-15 ng/mL
(Range of Detection)
sensitivity: 0.0585 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric
輸送温度
dry ice
アプリケーション
リン酸化神経フィラメントH(pNF-H)キットは、pNF-Hを測定するサンドウィッチ酵素イムノアッセイ(EIA)です。
以下を検出/定量するために使用されています:リン酸化神経フィラメント(pNF-H)
研究のカテゴリー
神経科学
包装
96ウェル
構成
ニワトリ抗pNF-Hポリクローナル抗体でコーティング済み免疫プレート:(部品番号:2006263)。ホイルパウチに封入したニワトリ抗pNF-Hポリクロナール抗体でコーティング済み96ウェル免疫プレート
ウサギpNF-Hポリクローナル抗体: (部品番号:2006919)。ウサギ抗pNF-Hポリクローナル抗体1バイアル(100 μL)
ヤギ抗ウサギ、アルカリホスファターゼ結合抗体:(部品番号:2006917)。ヤギ抗ウサギアルカリホスファターゼ結合体1バイアル(10 μL)。
ウシpNF-H標準物質:(部品番号:2006918)。ウシpNF-H標準物質1バイアル(5.0ng)。
20倍濃縮TBS:(部品番号:2004913)。20倍濃縮TBS 1ボトル(50 mL)。
20% Tween-20®:(部品番号:2004915)。20%Tween-20 1バイアル(3 mL)。
ELISAアッセイ用希釈液:(部品番号:2006921)すぐに使用できる状態で提供される、保存剤として0.05% Kathonを含有するELISAアッセイ用希釈液1ボトル(30 mL)。
pNPPバッファー:(部品番号:2006261)。すぐに使用できる状態で提供される、50倍濃縮p-NPPとともに使用するpNPPバッファー1ボトル(12 mL)。
50倍濃縮pNPP:(部品番号:2006262)。50倍濃縮pNPP(p-ニトロフェニルホスファターゼ)アルカリホスファターゼ基質1バイアル(250 μL)。
プレートカバー-プレートカバー2個
保管および安定性
キットの部品は、使用前には表示のとおり2~8°Cおよび-20°Cで使用期限まで保存できます。
1.洗浄バッファー-洗浄液は、希釈後には2~8℃で最長1か月、または有効期限まで保存できます。
2.Tween-20® - キットを受領したら、室温で保管してください。
3.ELISAアッセイ用バッファー-凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるために、必要に応じて小分けにしてください。解凍したELISAアッセイ用バッファーは、希釈後には2~8℃で最長1か月間、または有効期限まで保存できます。
4. ニワトリ抗pNF-Hポリクローナル抗体をコーティングした免疫プレート-未使用のストリップウェルはホイルパウチに戻して2~8°で最長1か月間、または有効期限まで保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Johannes Brettschneider et al.
Journal of neurology, 256(1), 3-12 (2009-03-10)
Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute inflammatory polyneuropathy affecting the myelin-protein sheathing and the axons themselves to various degrees. Damage to these structures causes biomarkers to be released into the adjacent body fluid compartment. In case of the proximal nerve
Axel Petzold et al.
Journal of immunological methods, 319(1-2), 34-40 (2006-12-05)
Recent studies suggest that the quantification of neurofilament subunits in cerebrospinal fluid (CSF), blood and amniotic fluid may reflect neuroaxonal damage and be of high clinical value. The present study aims to cross-validate two different independently developed ELISA techniques for
R Takano et al.
Neurology, 75(3), 208-216 (2010-07-21)
Loss of aquaporin 4 and glial fibrillary acidic protein (GFAP) with necrosis and demyelination is a prominent pathologic feature of neuromyelitis optica (NMO). However, the clinicopathologic significance of astrocytic damage and its relation with demyelination are unknown. To analyze clinical
J S Pachter et al.
Developmental biology, 103(1), 200-210 (1984-05-01)
The ontogenetic appearance of the individual triplet polypeptides that comprise mammalian neurofilaments was studied in the developing rat optic nerve. Triton-insoluble cytoskeletal preparations from the optic nerves of rats of postnatal ages 1 Day (P1), 6 days (P6), 10 days
Gerry Shaw et al.
Biochemical and biophysical research communications, 336(4), 1268-1277 (2005-09-24)
Several lines of reasoning suggest that the phosphorylated axonal form of the neurofilament subunit NF-H is likely to be released from damaged and diseased neurons in significant amounts. Detection of this protein in serum or CSF might therefore provide information