安全性情報
NE-2ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
クローン
LM110/140, monoclonal
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
アイソタイプ
IgG
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
NE-2ML-B:
試験成績書(COA)