Merck
NAU0050L30EP5
Millipore
Mobius®、シルバー、2D Assembly エンドポート型バッグ
50L Standard PureFlex
別名:
Mobius®、シルバー、50 L Standard PureFlex エンドポート型バッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PureFlex film (with hanger and support rod)
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
50 L sample volume
L
82.6 cm (32.5 in.)
W
58.4 cm (23.0 in.)
フィッティング
female Luer outlet fitting (with cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
プラチナ硬化シリコーン、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ、NovaSeal テクノロジー使用
C-Flex 374チューブ、内径3/8インチ x 外径5/8インチ、長さ18インチ
プラチナ硬化シリコーン、内径1/4インチ x 外径1/2インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany