主要文書
NA38/22TR
Millipore
NovAseptic®バルブ用EPDMダイアフラム
ethylene propylene diene monomer rubber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31411800
品質水準
製品種目
NovAseptic®
パラメーター
-1-6 bar pressure range (-14,5-87 psi) (gramm)
-30-135 °C temp. range (-22-275 °F)
アプリケーション
NovAseptic®バルブは、無菌用途のために特にデザインされ、さらに 最も厳しい洗浄性および滅菌性の要件に準拠しています。 すべてのバルブにとって、無菌デザインに重点が置かれることは重要な特徴です。EPDM ダイアフラムは、NovAseptic®バルブで、適合する液体である場合に 使用しています。
特徴および利点
NovAseptic® バルブは、さまざまなバイオファームユニット内の作業や用途で 使用されています。これらのバルブには、 タンク出口用バルブ、方向性プロセス流制御用バルブ、フィルターハウジング用切替バルブ、およびメンブレンやクロマトグラフィープロセスなどの 高価値の単位作業用の バルブアセンブリが 含まれます。無菌デザインの NovAseptic® バルブでは、 EPDM、シリコーン、PTFEなどのダイアフラム材料が利用可能で、 プロセスのバリデーションを容易にします。これらの材料はFDA基準に適合し、 USPクラスVIの試験を受けています。NovAseptic® バルブは、 特別にデザインされており、 最も厳しい洗浄性および滅菌性の要件に準拠しています。
包装
ダイアフラムは 密閉箱に梱包されています。
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany