主要文書
NA38/150
Millipore
NovAseptic® Valve, Manual Plastic Actuator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
eCl@ss:
37051001
物質
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
stainless steel indicator (SS 2346)
品質水準
製品種目
NovAseptic®
パラメーター
pressure range at -1-10 bar
temp. range at 0-70 °C
重量
1.2 kg (2.65 lb)
アプリケーション
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
その他情報
Actuator, Manual
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany