主要文書
MXRPWRSPJP
Millipore
Milliflex® Rapidシステム2.0電源装置
Milliflex Oasis pumppower supply for Japan, for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
別名:
Milliflex® Rapidシステム2.0電源装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex® Rapidシステム2.0は、製造工程全体にわたってろ過可能なサンプル中の微生物汚染を迅速に検出し、対応し、解消するための自動化ソリューションです。Milliflex® Rapidシステム2.0電源装置は、100~240 V、50/60の欧州規格に設定されており、Milliflex Rapid 2.0検出タワーまたはMilliflex Rapid 2.0 Autosprayステーションを効率的に機能させます。
アプリケーション
Milliflex® Rapidシステム2.0は、医薬品分析のための無菌試験およびバイオバーデン試験に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany