Merck
MXRDP2DT00
Millipore
Milliflex® Rapid 2.0検出タワー、電源装置なし
greener alternative
The Milliflex® Rapid2.0 detection tower is suitable for bioburden and sterility testing, for use with Milliflex® Rapid System 2.0, suitable for sterility testing
別名:
微生物汚染の対応および解消
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
JA.13
物質
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) (rear panel)
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) housing
aluminum inner door
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
15-32 °C temperature
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
幅×奥行×高さ
297 mm × 126 mm × 348 mm
重量
5.2 kg
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
Milliflex® Rapidシステム2.0は、製造工程全体にわたってろ過可能なサンプル中の生菌汚染物質を迅速に検出し、画像処理し、定量化するための自動化ソリューションです。その結果は、工程管理、製品収量、最終製品のタイムリーな発売を改善するために役立ちます。汚染が生じた場合には、是正措置を早期に講じることができるため、時間の無駄、出費、生産能力の低下が避けられます。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
微生物汚染の迅速な検出、対応および解消-医薬品分析
特徴および利点
  • 一貫して迅速かつ再現性に優れた結果
  • プラグ・アンド・プレイのコンセプト
  • 21 CFR Part 11に準拠したソフトウェアによるデータ保全性
  • 取り扱いおよびバリデーションが容易
その他情報
Milliflex® Rapidシステム2.0ソフトウェアのダウンロードはこちら。
電源入力 :100~240 V、50/60ヘルツ。
装置電源入力 :24 V DC 50 W、接続機器1台あたりの最大値
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません