主要文書
MSVMHTS08
Millipore
ガスケット付き標準カラー
Standard Collar with gasket for Multiscreen HTS Vacuum Manifold.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
品質水準
製品種目
MultiScreen®
メーカー/製品名
MultiScreen®
輸送温度
ambient
詳細
MultiScreenバキュームマニホールドは、MultiScreenHTSおよびMultiScreenフィルタープレートを用いたすべての真空ろ過用途のために開発されました。マニホールドの部品は溶媒耐性で、自動または手動のプロトコルでの使用に適しています。
DirectStack技術を用いた新しいMultiScreenHTSバキュームマニホールド
新しいMultiScreenHTSバキュームマニホールドは、MultiScreenHTS 96および384ウェルフィルタープレート、ならびにSolvinertファミリーのフィルタープレートと共に使用するための性能が強化されています。flow-to-waste用およびアナライト採取用に簡単に組み換えることができます。以後の分析用のろ液採取が必要な用途に向けて、MultiScreenHTS バキュームマニホールドおよびフィルタープレートの信頼性は、 現行のシステムよりも大きく改善されています。MultiScreenHTSフィルタープレートおよびANSI/SBS標準レシーバープレートと共に使用すると、 ユニークなプレートおよびマニホールドデザインにより、フローディレクタとレシーバーウェルの間のギャップがなくなり、ろ液採取が必要なアッセイのためのプレートオンプレート処理オプションが利用できます。ダイレクトスタッキングも、真空開始を簡単にしています。手動の介入を要することなく、完全なろ過アッセイサイクルが行えます。
MultiScreenHTS バキュームマニホールドの特長は以下のとおりです:
- クロストークのないろ液採取のためのDirectStack技術
- ディープウェル用または標準的なレシーバープレート用の構成
- ANSI/SBSに準拠した設置面積により、ロボットデッキ統合が簡単
その他使用可能:クラシックフィルタープレート用のMultiScreenバキュームマニホールド。
化学適合性
- MultiScreenプレートに関する一般的なガイドラインに記載されている適合性リストには、MultiScreenHTSおよびMultiScreenバキュームマニホールド、ならびにMultiScreen Solvinertフィルタープレートに適合する化学物質が含まれています。
アプリケーション
-Multiwellフィルタープレートの真空ろ過、 自動リキッドハンドリング
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany