主要文書
MPTA
Millipore
mPAGE®ゲル用アダプター(XCell SureLock®およびその他の互換性のある電気泳動槽と使用する場合)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NA.56
グレード
electrophoresis grade
包装
pack of 2 ea
詳細
mPAGEゲル用アダプター(XCell SureLockおよびその他の互換性のある電気泳動槽と使用する場合)
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
XCell SureLockおよびその他の互換性のある電気泳動槽にはこれらのアダプターを使用してください。Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する場合は不要です。
  • ウエスタンブロッティング
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
XCell SureLock is a registered trademark of Life Technologies
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume