Merck
MPSL06CB1
Millipore
Durapore® 5.0 µm、Millipak®カプセル
Millipak® 60, sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
別名:
Millipak-60 Filling Machine Filter Unit 5.0 μm 1/4 in. NPT-1/4 in.HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質水準
無菌性
irradiated
sterile
製品種目
Millipak® 60
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipak®
パラメーター
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
テクニック
prefiltration: suitable
ろ過面積
300 cm2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
5.0 μm pore size
泡立ち点
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
NPT inlet connection
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) NPTM Inlet and Outlet)
輸送温度
ambient
詳細
デバイス構成:カプセル
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany