安全性情報
MP41G12TR2
Millipore
mPAGE®トライアルキット
includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NA.56
特徴
includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
高分解能タンパク質分離のためのmPAGE 4-12% bis-trisゲル
  • 最高60 μLのサンプル/ウェルをロード可能
  • 通常の泳動時間は26分間(MES、180V)または36分間(MOPS、200V)
  • Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する際はガスケットをリバース
  • XCell SureLockおよびその他の適合システムを使用する際はアダプタ-(MPTA)を使用
ウェスタンブロッティング
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
Jan Code
MP41G12TR2:
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume