Merck
すべての画像(5)
Key Documents
MMHEADEZ1
Millipore
Milliflex Oasis®ヘッド
for use with EZ-Fit® filtration units
別名:
Milliflex Oasis® Filtration Head, Milliflex Oasis® filtration pump head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel (ASI)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® filtration units
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit®ろ過ユニット用のMilliflex Oasis®ヘッドにより、Milliflex Oasis®ろ過ポンプとともにEZ-Fit®ろ過ユニットを使用できるようになります。EZ-FIT®ろ過ユニットは、バイオバーデン試験用の使い捨てのろ過デバイスであり、最適な微生物回収を確実に行うために設計されています。この滅菌済みの使い捨てろ過デバイスはワークフローを効率化し、時間を短縮し、きわめて信頼性の高い微生物計数結果を提供します。Milliflex Oasis®ヘッドを使用すると、Milliflex Oasis®ろ過ポンプにろ過ユニットを簡単に取り付けられます。
アプリケーション
Milliflex Oasis®ヘッドは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品分析に利用されているMilliflex Oasis®ろ過ポンプに用いられる付属品です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下の用途に設定されています