Merck
MIXJ100L102L
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed with load cells
別名:
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed with load cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-40 °C temperature
H
126.5 cm (49.8 in.)
W
83 cm (32.7 in.)
depth
67 cm (26.4 in.)
重量
186 kg (410 lb)
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
付属品