Merck
MISELPRRI
Millipore
MilliSentials Lab Printer Ribbon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
44102408
直径
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
品質水準
ロールサイズ
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
関連するカテゴリー
詳細
The MilliSentials Lab Printer Ribbon features a thermal transfer ink capable of withstanding extreme temperatures and harsh chemical solvents.
For use with the MilliSentials Lab Labeling System
アプリケーション
Laboratory Sample Labeling