Merck
MIACFD101
Millipore
Microfil®ファネルディスペンサー
For use with 100mL Microfil® funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
入力
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
100 mLファネル用ファネルディスペンサーは、Microfil®ろ過システムの付加的な付属品です。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。Microfil®ファネルのプッシュフィットデザインにより、クランプやO-リングを使わずにマニフォールドサポートにしっかりとシールできます。便利な25個パックで包装されたファネルは、カスタム仕様のファネルディスペンサーにロードして、必要に応じて取り外せます。ファネルディスペンサーは、無菌性を損なうことなくMicrofil®ファネルを速やかに取り出せるようデザインされています。
アプリケーション
ファネルディスペンサーは、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水モニタリングに使用されるMicrofil®ろ過システムの付加的な付属品です。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany