Merck
MHSTCMAG-70KPMX
Millipore
MILLIPLEX®マウス高感度T細胞プレミックスパネル - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 3.42-14,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
standard curve range: 9.77-40,000 pg/mL
(LIX)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
ambient
詳細
サイトカインは、適応免疫応答と自然免疫応答の両方で重要な役割を果たす免疫調節ポリペプチドです。総称としての「サイトカイン」には、ミオカイン(筋細胞が産生)、リンホカイン(活性化Th細胞が産生)、インターロイキン(T細胞間のメディエーターとして作用)、ケモカイン(T細胞の遊走に関与)などが含まれます。免疫系の調節機構の1つであるサイトカインは、免疫応答の認識、活性化、エフェクター段階で作用し、T細胞、B細胞、骨髄細胞のサブタイプの発生と機能的活性を調節します。サイトカインに関する研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な反応、特に炎症過程を構成する反応をより深く理解する上で重要な役割を果たします。
低レベルの炎症は、自己免疫疾患、心血管疾患、糖尿病、神経障害、および癌などの多くの臨床的・潜在的な病態に関与しています。したがって、これらの疾患の病因を理解するためには、ピコグラムレベルでサイトカインを測定することが重要です。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
パネル内に検出可能な交差反応はみられません。
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:GM-CSF、IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-17A、KC/CXCL1、LIX、MCP-1、MIP-2、TNF-α
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、組織培養またはその他の培地
  • 推奨されるサンプル希釈:無希釈または1:2希釈の血清または血漿
  • アッセイ実行時間:一晩
  • 研究のカテゴリ:炎症・免疫
  • 研究のサブカテゴリ:免疫応答、代謝疾患、慢性炎症疾患、心血管疾患
保管および安定性
キット成分は2~8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
希釈の直線性に関してはテクニカルサービスにご連絡ください。
感度:個々の分析物の感度については、プロトコルをご参照ください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
Jan Code
MHSTCMAG-70KPMX:
試験成績書(COA)