安全性情報
48-681MAG
Millipore
MILLIPLEX ® 9プレックスマルチパスウェイ磁気ビーズ - 細胞シグナル伝達マルチプレックスアッセイ
別名:
Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
交差性
human, mouse, rat
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
The MILLIPLEX® ColA MAP 9-plex マルチパスウェイ トータル磁気ビーズキットは、Luminex® xMAP 技術を使用して、細胞溶解液中の ERK/MAP キナーゼ 1/2、Akt、STAT3、JNK、p70 S6 キナーゼ、NFκB、STAT5A/B、CREB、p38 の総タンパク質量を検出するために使用されます。本検出アッセイは、ウェスタンブロッティングや免疫沈降法に代わる迅速かつ簡便な方法です。各キットには、1回の96ウェルプレートアッセイに十分な試薬が含まれています。
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
Luminexテクノロジーを用いた細胞内ビーズベースマルチプレックスアッセイは、組織および細胞ライセートサンプル中の複数のリン酸化タンパク質と全経路タンパク質の同時相対定量を可能にします。マルチプレックスの結果とウェスタンブロッティングの結果を比較してみてください。分析可能物質は以下の通りです:Erk/MAPK 1/2(総);Akt(総)、STAT3(総)、JNK(総)、p70 S6 キナーゼ(総)、NFκB(総)、STAT5A/B(総)、CREB(総)、p38(総)
保管および安定性
キット構成品の推奨保存温度は2~8℃です。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Poonam Naik et al.
Translational vision science & technology, 10(9), 26-26 (2021-08-24)
Infections with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA) lead to poor clinical outcomes in endophthalmitis patients, and its interactions with the host immune system remain largely unknown. The current study aimed to determine the association of MDR-PA infection with the cytokine expression
Fabrízio Dos Santos Cardoso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 683127-683127 (2021-09-21)
Aging is often accompanied by exacerbated activation of cell death-related signaling pathways and decreased energy metabolism. We hypothesized that transcranial near-infrared laser may increase intracellular signaling pathways beneficial to aging brains, such as those that regulate brain cell proliferation, apoptosis
James P McNamee et al.
International journal of radiation biology, 97(9), 1316-1323 (2021-05-29)
To assess the effects of 1800 MHz radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on the expression of signal transduction and antioxidant proteins in a human-derived A172 glioblastoma cell line. Adherent human-derived A172 glioblastoma cells (1.0 × 105 cells per 35 mm culture dish, containing 2 mL
Tania Quesada-López et al.
Nature communications, 7, 13479-13479 (2016-11-18)
The thermogenic activity of brown adipose tissue (BAT) and browning of white adipose tissue are important components of energy expenditure. Here we show that GPR120, a receptor for polyunsaturated fatty acids, promotes brown fat activation. Using RNA-seq to analyse mouse
Miji Jeon et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101675-101675 (2022-02-06)
A multienzyme metabolic assembly for human glucose metabolism, namely the glucosome, has been previously demonstrated to partition glucose flux between glycolysis and building block biosynthesis in an assembly size-dependent manner. Among three different sizes of glucosome assemblies, we have shown
関連コンテンツ
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.