シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
色
slightly opalescent blue
入力
sample type bottled water
sample type wine
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type beer
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
environmental
industrial qc
microbiology
water monitoring
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
fecal coliforms
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
包装
規格
培地
アナリシスノート
E. coli (ATCC 25922)
mixed culture (E. coli, P. aeruginosa and P. vulgaris)
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MHA00FCR2:
試験成績書(COA)