Merck
MFVL20ST3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Millipak® Final Fill 200
特徴
hydrophilic
テクニック
sterile filtration: suitable
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
フィッティング
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany