Merck
MFGL04GF3
Millipore
Millipak® Final Fill 40
non-sterile (non-sterilized), Millipak® Final Fill 40, pore size 0.22 μm
別名:
Durapore® 0.22 µm、Millipak®Final Fillカプセル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF membrane
polysulfone device
polysulfone support
品質水準
認証
certified by the ISO 9001:2015 (Quality Management Systems)
meets requirements for EP 2.6.14
meets requirements for JP 4.01
meets requirements for USP 85
無菌性
irradiated
non-sterile (non-sterilized)
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Millipak® Final Fill 40
特徴
hydrophilic
包装
bag of 3 × double easy-open bag
パラメーター
1.0 L/min flow rate at 0.69 bar
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 25 °C (Forward)
50 psi max. differential pressure (3.5 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. inlet pressure (4.1 bar) at 25 °C
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 25 °C
テクニック
sterile filtration: suitable
L
3.4 in.
W
3.0 in.
ろ過面積
200 cm2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
泡立ち点
≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C
フィッティング
3/4 in. inlet connection
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet connection (sanitary flange)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
詳細
デバイス構成:カプセル
包装
開けやすいダブルバッグ
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすDurapore®メンブレンを用いて製造され、USP <788>注射剤中の粒子状物質に詳述されている大量非経口剤に関する規格に基づいてバリデーションされています。
滅菌法
デバイスの完全性と保持性は、126 <nbsp/>°Cで90分のオートクレーブ3サイクル後に維持されていました。デバイスは線量40<nbsp/> kGyのガンマ線曝露に耐えられます。
アナリシスノート
AST F838法を用いた107 CFU/cm2 Brevundimonas diminuta ATCC® 19146の定量的保持
その他情報
流出物は、大量非経口剤に関するUSP <788> で規定されている許容基準を満たしています。
法的情報
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany