MCYTOMAG-70K
MILLIPLEX® Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
- More flexible plate and plate washer options
- Improved performance with turbid serum/plasma samples
- Assay results equivalent to non- beads
- Automated washing avoids many problems associated with vacuum filtration washing
MILLIPLEX® Mouse Cytokine / Chemokine panel enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines as well as the modulation of cytokine expression. Coupled with the Luminex® xMAP® platform in a bead format, you receive the advantage of ideal speed and sensitivity, allowing quantitative multiplex detection of dozens of analytes simultaneously, which can dramatically improve productivity.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
アプリケーション
- Analytes: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF, Eotaxin/CCL11
特徴および利点
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
化粧品やパーソナルケア製品の研究において、イムノアッセイを使用して炎症や感作、老化、組織再生に関するバイオマーカーを評価し、化粧品の潜在的な有害作用を調べる方法についてご紹介します。
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.