Merck
MC0HC20CL3
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア
greener alternative
C0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
別名:
20 cm2 表面積, Millistak+® C0HC Micro 20デプスフィルター, ミリスタックプラス(Millistak+)® HC Podデプスフィルターメディア, メス-ルアーフィッティングコネクション
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
2.5 in. (6.4 cm)
ろ過面積
20 cm2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test)
全有機炭素(TOC)残留物
720-4600 ppb
入力
sample type liquid
導電率
3.64-10.5 μS/cm
フィッティング
female Luer fitting
フィルターグレード
C0HC
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デバイスの構成: Micro 20
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area
アプリケーション
バーフュージョン培養対応バイオリアクター液
特徴および利点
Millistak+® HC Micro 20デバイスは以下を提供します。
  • メディアスクリーニング試験中の拡張性の改善
  • ろ過面積が小さくなると、フィードストリームの必要量がわずかに減少します(約15%減少)。
  • 透明なハウジングにより流体の流れを目視できます。
  • 20 cm2のフィルター面積に基づき、流速を簡単に計算できます。
Millistak+® HC(高処理能)メディアは以下を提供します。
  • Millistak+® HCデュアルアクションメディアはろ過の前処理段階を改善し、清澄化を短縮します。
Millistak+®Podフィルターは以下を提供します。
  • 高い製品収率のための低いホールドアップ量
  • 広範囲のメディアグレードによって、単層及び多層製品を提供
  • 柔軟なモジュラーフォーマットにより、5~12,000 Lまたはそれ以上まで拡張性を実現
  • 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要
  • 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護
  • 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単
  • 設置面積が小さく、狭い場所でも使用可能
包装
3 EA
その他情報
123°Cで60分のオートクレーブを2回実施後も完全性は維持されます。
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
MILLISTAK+® は、Merck KGaA, Darmstadt, Germanyの登録商標です。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.