Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABT1354
Sigma-Aldrich
Anti-CP110 Antibody, clone 140-195-5
clone 140-195-5, from mouse
別名:
Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa, Centrosomal protein of 110 kDa, Cep110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
140-195-5, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCP110(9738)
詳細
110 kDaの中心体コイルドコイルタンパク質(UniProt:O43303)(別名:Centrosomal protein of 110 kDa、CP110、Cep110)は、ヒトCCP110(別名:CEP110、CP110、KIAA0419)遺伝子(Gene ID:9738)によってコード化されます。CP110は細胞質タンパク質で、中心小体前駆体の形成のさまざまな段階において中心体複製に不可欠です。CEP97と連携して、母中心小体をキャッピングして繊毛形成を阻害することにより、繊毛形成の負の制御因子として作用します。また、母中心小体のsubdistal appendageと呼ばれる構造にも関与することで、繊毛形成中のリサイクリングエンドソームの基底小体への融合に影響を及ぼします。オルタナティブスプライシングによりCP110の2つのアイソフォームが生じることが報告されています。CP110は、精巣において高発現しており、脾臓、胸腺、前立腺、小腸、大腸、末梢血白血球では中レベルの発現が確認されます。CP110のレベルは、細胞周期のG1期からS期への移行中に上方制御され、最高レベルはS期で、その後は大幅にレベルが低下することが報告されています。G2期の間にはユビキチン化され、それがプロテアソーム分解を引き起こし、それにより中心体複製が妨げられます。S期およびG2/M期にUSP33により脱ユビキチン化されることで、CCP110は、中心体複製・伸長の間に安定化されます。
特異性
クローン140-195-5は、ヒト細胞において110 kDaの中心体コイルドコイルタンパク質(CP110)を検出できます。N末端領域からの最初の149アミノ酸内にあるエピトープを標的とします。
免疫原
110 kDaのヒト中心体コイルドコイルタンパク質のN末端領域からの最初の149個のアミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナントフラグメント。
エピトープ:N末端
アプリケーション
免疫沈降:HEK293T細胞ライセートにおいてCP110を検出できます(スイス、バーゼル大学バイオゼントルムErich A. Nigg博士の厚意による)。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、U2OS細胞株においてCP110を検出できます。
ウェスタンブロッティング:ウェスタンブロッティングでCP110を検出できます(Bauer, M., et. al. (2016).EMBO J. 35(19):2152-2166)。
免疫蛍光染色:U2OS細胞においてCP110を検出できます(スイス、バーゼル大学バイオゼントルムErich A. Nigg博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:293T細胞ライセートにおいてCP110を検出できます(スイス、バーゼル大学バイオゼントルムErich A. Nigg博士の厚意による)。
免疫蛍光染色:ウェスタンブロッティングでCP110を検出できます(Bauer, M., et. al. (2016).EMBO J. 35(19):2152-2166; Arquint, C., et. al. (2014).Curr Biol. 24(4):351-60)。
抗CP110、クローン140-195-5(カタログ番号MABT1354)はマウスモノクローナル抗体であり、110 kDaの中心体コイルドコイルタンパク質を検出し、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫沈降、ウェスタンブロッティングでの使用について検証されています。
研究のカテゴリ
細胞構造
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:250で使用、HEK293細胞ライセートにおいてCP110を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa;算出値:113.42 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABT1354:
試験成績書(COA)