安全性情報
MABS489
Sigma-Aldrich
抗LRP-2/メガリン抗体、クローン10D5.1
clone 10D5.1, from mouse
別名:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2, Calcium sensor protein, Glycoprotein 330, gp330, LRP-2, Megalin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10D5.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRP2(4036)
詳細
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2(UniProt:P98164;別名:Calcium sensor protein、Glycoprotein 330、gp330、Heymann nephritis antigen homolog、LRP-2, Megalin))は、ヒトLRP2 (別名:DBS)遺伝子(Gene ID:4036)によってコードされています。megalin/LRP-2は、最初はシグナルペプチド配列(a.a.1~25)を有する形で産生される600 kDaのI型膜受容体です。成熟受容体は、大きな細胞外領域(aa 26-4423)、膜貫通セグメント(aa 4424-4446)、および細胞質側末端(aa 4447-4655)を有しています。megalinは、膜糖タンパク質のLDLRファミリーに属し、そのメンバーには低比重リポタンパク質受容体(LDLR)、超低比重リポタンパク質(VLDL)受容体、LDLR関連タンパク質(LRP)、アポリポタンパク質E受容体2(ApoER2)も含まれています。全体的な細胞外構造の特徴は、すべてのLDLRファミリーメンバーで類似しています。megalinには、リガンド結合を仲介するシステインに富んだ補体型/LDLRクラスAリピートのクラスターが4つ含まれています。これらのクラスターは、17のEGF様リピートと8つの低システインスペーサー領域により分かれており、このスペーサー領域には、エンドソーム区画でのpH依存的リガンド解離に関与するYWTDモチーフが含まれています。megalinは、極性化上皮細胞の頂端膜において主に発現されているマルチリガンドのエンドサイトーシス受容体です。megalinは、単独で機能するだけでなく、複数の組織において同時発現している構造的に異なる別のエンドサイトーシス受容体であるキュビリンと相互作用することも報告されています。複数のcubilinリガンドの内部移行は、megalinの存在下で強力に促進されることが報告されています。
免疫原
エピトープ:LDL受容体クラスAリピート19-21。
ヒトLRP-2/MegalinのLDL受容体クラスAリピート19-21に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト腎組織ライセート中のLRP-2/Megalinを検出できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
脂質シグナル伝達
品質
ヒト腎組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎組織においてLRP-2/Megalinを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約250 ~ 600 kDa。幅広い/スメアなバンドパターンは、さまざまな程度のグリコシル化を有する標的タンパク質(非グリコシル化の520 kDaから完全グリコシル化の660 kDaまで)および小さなサイズの分解産物の検出と一致しています。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS489:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NELL1-Associated Membranous Glomerulopathy After Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Satoru Kudose et al.
Kidney international reports, 6(7), 1992-1995 (2021-07-27)
M R Morgan et al.
Oncogene, 30(12), 1422-1435 (2010-12-07)
Expression of the integrin αvβ6 is upregulated in a variety of carcinomas where it appears to be involved in malignant progression, although the biology of this integrin is not fully explored. We have generated oral carcinoma cells that express αvβ6
Annika N Alexopoulou et al.
Breast cancer research : BCR, 12(4), R51-R51 (2010-07-21)
Breast cancer currently accounts for more than one-quarter of all female cancers and, despite the great progress in treatment observed in the past few years, the need for identification of new gene targets that can be used for diagnosis, prognosis
Liudmila S Chesnokova et al.
Journal of virology, 88(21), 12193-12201 (2014-08-22)
Epstein-Barr virus (EBV) fusion with an epithelial cell requires virus glycoproteins gHgL and gB and is triggered by an interaction between gHgL and integrin αvβ5, αvβ6, or αvβ8. Fusion with a B cell requires gHgL, gp42, and gB and is