安全性情報
MABS21
Sigma-Aldrich
抗PORCN抗体、クローン15G12.1
clone 15G12.1, from mouse
別名:
Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, Protein MG61
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15G12.1, monoclonal
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Porcn(53627)
詳細
PORCNは、ウイングレスおよびその他のWntタンパク質のプロセスに関与するマルチパス小胞体タンパク質で、Wnt産生細胞からのこれらのタンパク質の分泌を促進します。 PORCNをコードしている遺伝子の変異は、多面的なX連鎖優性疾患である巣状皮膚低形成(FDH、ゴルツ症候群としても知られる)の原因となることが複数の研究で示されています。 合指症、欠指症、および短指症などの骨格異常や、線状オステオパシーの一部の症例も、PORCN異常に起因します。
免疫原
ヒトPORCNに相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLaおよびA431細胞でPORCNを検出できます。
抗PORCN抗体、クローン15G12.1は、WBおよびICに適したPORCNに対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウス脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス脳組織ライセートでPORCNを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約62 kDa。
分子量算出値は52 kDaです。 実際のMWは約45~65 kDaの範囲で観察されます。SDS-PAGEにおけるらせん膜タンパク質移動は、分子量算出値と正確には相関しない場合があります(PNAS, 2009, 106:1760-1765)。
物理的形状
PBSと0.05%アジ化ナトリウムを含有するバッファー中の精製マウスモノクローナルIgMκ抗体。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MABS21:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aritro Nath et al.
Scientific reports, 5, 14752-14752 (2015-10-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second-leading cause of cancer-related death worldwide, and the factors influencing HCC progression are poorly understood. Here we reveal that HCC progression via induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) is closely associated with the expression of CD36/fatty
Cody J Aros et al.
Cell stem cell, 27(3), 413-429 (2020-07-30)
Our understanding of dynamic interactions between airway basal stem cells (ABSCs) and their signaling niches in homeostasis, injury, and aging remains elusive. Using transgenic mice and pharmacologic studies, we found that Wnt/β-catenin within ABSCs was essential for proliferation post-injury in vivo.