安全性情報
MABS2005
Sigma-Aldrich
抗2Aペプチド抗体、クローン3H4
clone 3H4, from mouse
別名:
Anti-2A Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H4, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
2Aペプチドおよび2A様ペプチド配列(別名:シス作用性加水分解酵素因子またはCHYSEL)は、単一の組み換え構造物からの複数の遺伝子産物の発現を内部リボソーム進入部位(IRES)に代わって調節する優れた代替物質です。2A配列は、約20個のアミノ酸(起源のウイルスによって異なる)の比較的短いペプチドであり、コンセンサス配列Asp-Val/Ile-Glu-X-Asn-Pro-Gly-Proを含みます。2Aペプチドは、複数のタンパク質をポリプロテインとしてコードできるようにし、さらに翻訳によって構成タンパク質に解離させます。2A配列は、リボソームスキッピングと呼ばれるメカニズムによって正常なペプチド結合の形成を損なわせ、結果として異なるペプチド生成物を単一のマルチシストロン構造体から効果的かつ非酵素的に生じさせます。2Aペプチドは、複数のポリペプチドを産生するために、いくつかのウイルスファミリー(最もよく知られているのはピコルナウイルス科の口蹄疫ウイルス)によって使用されます。抗2Aペプチド、クローン3H4は、口蹄疫ピコルナウイルス由来の2A配列(VKQTLNFDLLKLAGDVESNPG*P)をGとPの間の切断部位により認識します(Ref.: Trichas, G, et al. (2008).BMC Biol. 6: 40)。
特異性
クローン3H4は、マウス細胞で2Aペプチドを検出します。
免疫原
Thosea asignaウイルス由来の配列CGDVEENPG(遊離C末端)に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、HEK293 SpCas9-P2A-PuroおよびNIH3T3 SpCas9-T2A-Puro細胞ライセートで2Aペプチドを検出できます(出典:Stefan Schuchner, Ph.D.およびEgon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria)。
免疫沈降:この抗体は、SpCas9-P2Aを発現するHeLa細胞または単なるHeLa細胞、SpCas9-T2Aを発現するHEK293細胞または単なるHEK293細胞で2Aペプチドを検出できます(出典:Stefan Schuchner, Ph.D.およびEgon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria)。
免疫蛍光染色:この抗体は、SaCas9-T2A-GFPにより一次的にトランスフェクトされたHeLa細胞で2Aペプチドを検出できます(出典:Stefan Schuchner, Ph.D.およびEgon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria)。
抗2Aペプチド、クローン3H4、カタログ番号:MABS2005は、2Aペプチドを検出するマウスモノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫沈降、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
品質
SpCas9-T2A-Puro細胞ライセートを発現するNIH3T3でウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 ug/mLの本抗体は、SpCas9-T2A-Puro細胞ライセートを発現する10 µgのNIH3T3で2Aペプチドを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS2005:
MABS2005-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lydia Horndler et al.
EMBO molecular medicine, 13(3), e13549-e13549 (2021-01-21)
A correct identification of seropositive individuals for the severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infection is of paramount relevance to assess the degree of protection of a human population to present and future outbreaks of the COVID-19 pandemic. We describe
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Noa Liscovitch-Brauer et al.
Nature biotechnology, 39(10), 1270-1277 (2021-05-01)
CRISPR screens have been used to connect genetic perturbations with changes in gene expression and phenotypes. Here we describe a CRISPR-based, single-cell combinatorial indexing assay for transposase-accessible chromatin (CRISPR-sciATAC) to link genetic perturbations to genome-wide chromatin accessibility in a large