安全性情報
MABS1982
Sigma-Aldrich
抗TfR1抗体、クローン3B82A1
clone 3B82A1, from mouse
別名:
Transferrin receptor protein 1, TR:TfR1, Trfr, T9, p90, Cd71
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B82A1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TFRC(7037)
関連するカテゴリー
詳細
トランスフェリン受容体タンパク質1(UniProt:P02786、別名:TR、TfR、TfR1、Trfr、T9、p90、CD71)は、ヒトにおいてTFRC遺伝子(Gene ID:7037)によってコードされています。Tfrは、鉄の取り込みに関与するジスルフィド結合ホモ二量体型II型膜貫通糖タンパク質です。TfRは、急速に分化している細胞においてより多く発現します。TfRの高い発現レベルは、胎盤栄養膜細胞およびヘモグロビン合成網状赤血球に見られますが、成熟した赤血球では発現が失われます。鉄の細胞取り込みは、リガンドで占拠されたトランスフェリン受容体の受容体媒介エンドサイトーシスを介して生じる、特殊なエンドソームへの取り込みです。エンドソームの酸性化は鉄放出につながります。TfRとTfR2はいずれも、中性pHにおいてアポトランスフェリンよりも二鉄トランスフェリンとよく結合します。しかし、TFR2が示すトランスフェリンに対する親和性は、TfRの25分の1です。TfRレベルは、鉄調節タンパク質IRP1およびIRP2が3′-UTRの鉄応答因子と結合することを介する細胞鉄のレベルによって調節されます。細胞分裂を刺激すると上方に調節されます。TfRは、N-およびO-グリコシル化、リン酸化、およびパルミトイル化が可能ですが、血清型はグリコシル化のみが可能です。TfRは、Arg100でタンパク質分解的に切断されて、可溶性の血清型(sTfR)を産生できます。TFRC遺伝子の変異は、早発型慢性下痢、反復性感染症、低または無ガンマグロブリン血症、間欠性好中球減少症、および血小板減少症などを特徴とする常染色体劣性疾患、免疫不全46の原因となります。
特異性
クローン3B82A1は、トランスフェリン受容体タンパク質1を特異的に検出します。細胞外ドメイン内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
ヒトトランスフェリン受容体タンパク質1のHisタグ付きリコンビナント細胞外ドメイン。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗TfR1、クローン3B82A1、カタログ番号MABS1982を用いたトランスフェリン受容体タンパク質1の検出は、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫沈降、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでTfR1を検出できます(Chloupkova, M., et. al. (2010).Blood Cells Mol Dis.44(1):28-33; Johnson, M.B., et. al. (2004).Blood.104(13):4287-93; Chen, J., et. al. (2015).J Biol Chem. 290(12):7841-50; Vogt, T.M., et. al. (2003).Blood.101(5):2008-14)。
免疫細胞染色:この抗体は、免疫細胞染色でTfR1を検出できます(Johnson, M.B., et. al. (2007).Mol Cell Biol. 18(3):743-54; Vogt, T.M., et. al. (2003).Blood.101(5):2008-14)。
免疫沈降:この抗体は、免疫沈降でTfR1を検出できます(Johnson, M.B., et. al. (2004).Blood.104(13):4287-93; Vogt, T.M., et. al. (2003).Blood.101(5):2008-14)。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
K562細胞でフローサイトメトリーにより評価。
フローサイトメトリー:1 µgの本抗体は、1X10E6 K562細胞でTfR1を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:84.87 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABS1982:
試験成績書(COA)