MABS1222
Anti-MAN1B1 Antibody, clone 1D6
clone 1D6, from mouse
別名:
Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, MAN1B1, ER alpha-1,2-mannosidase, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D6, monoclonal
交差性
human, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAN1B1(11253)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in HeLa cell lysate ((Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in transfected HeLa cells (Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAN1B1 in HeLa cells (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822. & Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
品質
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MAN1B1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1222:
試験成績書(COA)