安全性情報
MABS1208
Sigma-Aldrich
Anti-LDL Receptor Antibody, clone 2H7.1
clone 2H7.1, from mouse
別名:
Low-density lipoprotein receptor, LDL Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H7.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LDLR(3949)
詳細
低比重リポタンパク質受容体(UniProt:P01130、別名:LDL受容体)は、ヒトLDLR(別名:FH、FHC)遺伝子(Gene ID:3949)によってコードされています。低比重リポタンパク質(LDL)受容体は、コレステロールに富んだLDL粒子の外側のリン脂質層に埋め込まれたアポタンパク質B100を認識し、クラスリン被覆ピットを介するエンドサイトーシスによって、それらの除去を仲介します。LDL受容体はまた、カイロミクロンレムナントやVLDLレムナント(IDL)に存在するapoEタンパク質も認識します。LDLR遺伝子変異は、家族性高コレステロール血症(FH)の原因として知られています。LDL受容体は最初にシグナルペプチド配列(アミノ酸1~21)とともに産生され、それが除去されると、C末端細胞質テール(アミノ酸811~860)を持つ大きなN末端細胞外領域(アミノ酸22~788)を持つ成熟型の一回膜貫通タンパク質(アミノ酸789~810)が生じます。N末端には、7つのクラスA(アミノ酸25~313)と6つのクラスB(アミノ酸397~658)のLDLRリピートと、さらに3つのEGF様ドメイン(アミノ酸314~353、354~393、663~712)が含まれています。LDL-AリピートはLDLの結合を媒介し、ApoBの結合にはリピート2~7が必要である一方、ApoEの結合に必要なのはリピート5のみです。クラスB(LDL-B)リピート領域はβプロペラ構造をとり、エンドソームにおけるLDLのpH依存性放出を担うと考えられています。細胞質テールには、受容体をクラスリン被覆ピットに局在化させ、LDL結合時に受容体を介するエンドサイトーシスを引き起こすために重要な、シグナル配列が含まれています。
特異性
UniProt(P19544)により報告されているスプライシングアイソフォーム1および5と反応すると予測されています。スプライシングアイソフォーム2、3、4および6との反応性は決定されていません。
免疫原
エピトープ:細胞外クラスAドメイン1~3
クラスAドメイン1~3に相当するGSTタグ付きリコンビナントヒトLDL受容体細胞外フラグメント
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト副腎組織においてLDL受容体の免疫反応を検出できます。
フローサイトメトリー:1.0 µgで使用、100万個のHepG2細胞中のLDL受容体発現を検出できます。
抗LDL受容体抗体クローン2H7.1は、LDL受容体に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)、フローサイトメトリーで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
脂質代謝・体重調節
品質
ヒト副腎組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト副腎組織ライセートでLDL受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa標的バンドサイズは、グリコシル化のため、算出分子量である95.38 kDa(アイソフォーム1)、75.85 kDa(アイソフォーム2)、76.86 kDa(アイソフォーム3)、90.94 kDa(アイソフォーム4)、95.09 kDa(アイソフォーム5)、82.25 kDa(アイソフォーム6)よりも大きくなるようです。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1208:
試験成績書(COA)