MABN814
Anti-Twinkle Antibody, clone 13A10.1
clone 13A10.1, from mouse
別名:
Twinkle protein, mitochondrial, Progressive external ophthalmoplegia 1 protein, T7 gp4-like protein with intramitochondrial nucleoid localization, T7-like mitochondrial DNA helicase, Twinkle
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13A10.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TWNK(56652)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Twinkle in human cerebral cortex and human skeletal muscle tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Twinkle in 10 µg of HL-60 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN814:
試験成績書(COA)