Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MABN624
Sigma-Aldrich
抗Pan-QKI抗体、クローンN147/6
clone N147/6, from mouse
別名:
Protein quaking, Hqk, HqkI, QKI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N147/6, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... QKI(9444)
詳細
QKIは、タンパク質QuakingまたはHqkIとも呼ばれます。QKIは、ミエリン化において中心的役割を果たすRNA結合タンパク質です。QKIは、pre-mRNAスプライシング、mRNAエクスポート、mRNA安定性、およびタンパク質翻訳を調節することによって作用し、それ自体は選択的スプライシングによって調節されています。QKIは脳の前頭皮質で発現していますが、統合失調症患者の脳ではダウンレギュレートされることが示されています。
特異性
この抗体は、QKI-6、QKI-7、およびQKI-7bに対して交差反応性を示します(Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.)。
免疫原
ヒトPan-QKIに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト前頭皮質のPan-QKIを検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットは、ラット海馬組織のPan-QKIを検出しました(Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.)。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織のPan-QKIを検出できます。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳膜組織のPan-QKIを検出できます。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、QKI-5、QKI-6、QKI-7、およびQKI-7bをトランスフェクトしたRBM細胞ライセートおよびCOS細胞ライセート中のPan-QKIを検出しました(Prof. J. Trimmer, University of Califorina, Davis.)。
抗Pan-QKI抗体、クローンN147/6は、QKIを特異的に検出するマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロン発生
品質
ラット脳膜組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のPan-QKIを検出できます。
ターゲットの説明
約36-40 kDa、実測。Uniprotでは、35~38 kDaの間に認められる6つのアイソフォームが示されています。一部の細胞ライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2bκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳膜組織ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN624:
試験成績書(COA)