安全性情報
MABN53
Sigma-Aldrich
抗ドーパミンD2受容体(DRD2)抗体、クローン2B9
clone 3D9, from mouse
別名:
Dopamine D2 receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D9, monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
詳細
CNSドーパミン作動性システムの問題が、一部の神経精神障害の根本原因であると考えられています。ドーパミンD2受容体は、5種類(D1~D5)のドーパミン受容体の1つです。この受容体の活性は、アデニル酸シクラーゼを阻害するGタンパク質が媒介します。Nurr1およびERKを用いたドーパミンD2受容体シグナル伝達は、中脳のドーパミン作動性ニューロンの発生に重要な役割を果たしている可能性があります。ROS依存性高血圧の症例では、D2受容体の異常がよくみられます。また、DRD2の欠損は、アルコール反応性のジストニア、家族性アルコール依存症への感受性の差異、ならびにアルコール依存症患者の自殺リスクの寄与因子と関連しています。
免疫原
ヒトドーパミンD2受容体に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗ドーパミンD2受容体(DRD2)抗体、クローン2B9は、ドーパミンD2受容体(DRD2)の検出において、WB、ICでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:独立したラボが前回のロットを使用して、Ntera-2細胞およびラット脳ニューロンのドーパミンD2受容体を検出しました。 Glenn Morris, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Diseaseの厚意による提供。
品質
ラット脊髄組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:5 µg/mLで使用、10 µgのラット脊髄組織ライセートのドーパミンD2受容体を検出できます。
ターゲットの説明
約50 kDa、実測
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
ラット脊髄組織ライセート
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN53:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endosomal location of dopamine receptors in neuronal cell cytoplasm.
Wolstencroft, EC; Simic, G; thi Man, N; Holt, I; Lam, le T; Buckland, PR; Morris, GE
Journal of Molecular Histology null
Wilber Romero-Fernandez et al.
Molecular neurobiology, 59(10), 5955-5969 (2022-07-14)
The adenosine A2A receptor (A2AR), dopamine D2 receptor (D2R) and metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5) form A2AR-D2R-mGluR5 heteroreceptor complexes in living cells and in rat striatal neurons. In the current study, we present experimental data supporting the view that
Sanhita Sinharay et al.
Nuclear medicine and biology, 55, 27-33 (2017-10-17)
In vivo imaging biomarkers of various HIV neuropathologies, including dopaminergic dysfunction, are still lacking. Towards developing dopaminergic biomarkers of brain involvement in HIV, we assessed the pre and postsynaptic components of the dopaminergic system in the HIV-1 transgenic rat (Tg)
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Neurotoxicity research, 37(2), 433-444 (2019-11-30)
Cocaine was previously shown to act at the Sigma1R which is a target for counteracting cocaine actions. It therefore becomes of interest to test if the monoamine stabilizer (-) OSU-6162 (OSU-6162) with a nanomolar affinity for the Sigma1R can acutely
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Neurochemical research, 45(1), 5-15 (2019-06-07)
G protein-coupled receptors modulate the synaptic glutamate and GABA transmission of the claustrum. The work focused on the transmitter-receptor relationships in the claustral catecholamine system and receptor-receptor interactions between kappa opioid receptors (KOR) and SomatostatinR2 (SSTR2) in claustrum. Methods used