安全性情報
MABN502
Sigma-Aldrich
Anti-SNAT1 Antibody, clone N104/37
clone N104/37, from mouse
別名:
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1, Amino acid transporter A1, rATA1, Glutamine transporter, N-system amino acid transporter 2, Solute carrier family 38 member 1, System A amino acid transporter 1, System A transporter 2, System N amino acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N104/37, monoclonal
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC38A1(81539)
詳細
ナトリウム共役中性アミノ酸トランスポーター1(SNAT1)は、アミノ酸トランスポーターA1(ATA1)、グルタミントランスポーター(Glnt)、N系アミノ酸トランスポーター2、溶質担体ファミリー38メンバー1(SLC38A1)、システムAアミノ酸トランスポーター1(SAT1)、システムAトランスポーター2(SA2)およびシステムNアミノ酸トランスポーター1とも呼ばれています。SNATはナトリウム依存性アミノ酸トランスポーターとして機能し、神経伝達物質であるグルタミン酸とGABAの合成に必要なグルタミンを、グルタミン酸作動性ニューロンとGABA作動性ニューロンに供給すると考えられています。SNATは脳に特異的に発現し、特に小脳と視床、グルタミン酸作動性ニューロン、GABA作動性ニューロン、ドーパミン作動性ニューロン、脳室を裏打ちする上衣細胞に多く発現しており、さらに脊髄、心臓、結腸、胎盤でも検出されます。
特異性
SNAT1のN末端を認識します。
免疫原
エピトープ:N末端
ラットSNAT1のN末端に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗SNAT1抗体クローンN104/37は、ナトリウム共役中性アミノ酸トランスポーター1(SNAT1)の検出において、ウェスタンブロッティング、IHCでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ラット中脳およびヒト視床組織中のSNAT1を検出できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
ヒト脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト脳組織ライセートでSNAT1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約54 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN502:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shanthie Thamotharan et al.
PloS one, 12(5), e0176493-e0176493 (2017-05-04)
Placental insufficiency leading to intrauterine growth restriction (IUGR) demonstrates perturbed gene expression affecting placental angiogenesis and nutrient transfer from mother to fetus. To understand the post-transcriptional mechanisms underlying such placental gene expression changes, our objective was to identify key non-coding