製品名
抗APP-C99抗体、クローンmC99(70–80), ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mC99(70-80), monoclonal
交差性
human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アミロイド前駆体タンパク質(APP)は、胎児組織の脳、腎臓、心臓、および脾臓で発現し、ニューロンの分化中に誘導されます。最も裏付けが進んでいるAPPの役割はシナプスの形成と修復であり、その発現はニューロンの分化中と神経損傷の後に増加します。成人の脳では、大脳皮質の前頭葉で最も高いAPP発現が見られます。小脳皮質、後部シルビウス周囲皮質-弁蓋回、および側頭連合野では中程度の発現が見られます。APPの欠陥は、常染色体優性アルツハイマー病(AD)の原因となります。 ADのAPPPS1マウスモデルの脳において、この抗体を脳室内注入すると、A-βのレベルが著しく低下しました。番号:MABN381、抗-APP-C99、クローンmC99(1-7))が、同じAPP-C99タンパク質の若干異なる領域に対して産生されています。
免疫原
ヒトAPP-C99に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫沈降:代表的なロットは、HEK APPSwe細胞ライセートのAPP-C99を免疫沈降させました(Houacine, J., et al. (2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫組織染色:代表的なロットは、APPS1マウスおよびヒトアルツハイマー脳組織でAPP-C99を検出しました
(Houacine, J., et al. (2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、HEK APPSwe細胞でAPP-C99を検出しました(Houacine, J., et al. (2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫組織染色:代表的なロットは、APPS1マウスおよびヒトアルツハイマー脳組織でAPP-C99を検出しました
(Houacine, J., et al. (2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、HEK APPSwe細胞でAPP-C99を検出しました(Houacine, J., et al. (2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
抗APP-C99抗体、クローンmC99(70–80)は、APPをターゲットとする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、IP、IHC、IFでテストされています。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
神経変性疾患
品質
DAPT処理済みHEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのDAPT処理済みHEK293細胞ライセートのAPP-C99を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのDAPT処理済みHEK293細胞ライセートのAPP-C99を検出できます。
ターゲットの説明
約95 kDa、実測。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
マウスモノクローナルIgGκ腹水。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABN380:
試験成績書(COA)
You-Chang Oh et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-11)
Banhasasim-tang (BHS) is an herbal medicine that has been widely used in East Asia to treat various symptoms associated with upper abdomen swelling. BHS has not been studied previously for neuroinflammation or cognitive disorder. Here, we use a lipopolysaccharide (LPS)
Qian Guo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 9(3), 590-603 (2019-06-14)
Gene therapy represents a promising treatment for the Alzheimer׳s disease (AD). However, gene delivery specific to brain lesions through systemic administration remains big challenge. In our previous work, we have developed an siRNA nanocomplex able to be specifically delivered to
Selective neutralization of APP-C99 with monoclonal antibodies reduces the production of Alzheimer's A? peptides.
Houacine, Jemila, et al.
Neurobiology of Aging, 33, 2704-2714 (2012)
Extra-virgin olive oil ameliorates cognition and neuropathology of the 3xTg mice: role of autophagy.
Elisabetta Lauretti et al.
Annals of clinical and translational neurology, 4(8), 564-574 (2017-08-16)
Consumption of extra virgin olive oil (EVOO), a major component of the Mediterranean diet, has been associated with reduced incidence of Alzheimer's disease (AD). However, the mechanisms involved in this protective action remain to be fully elucidated. Herein, we investigated