MABN2308
Anti-TrkA Antibody, clone MNAC13
別名:
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MNAC13, monoclonal
分子量
calculated mol wt 87.5 kDa
精製方法
using protein G
交差性
human
包装
antibody small pack of 100 μg
テクニック
ELISA: suitable
neutralization: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
エピトープ配列
Extracellular domain
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NTRK1(4914)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by ELISA with recombinant Human TrkA.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human TrkA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TrkA in ELISA applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27).
Neutralizing: A representative lot neutralized TrkA activity in Neutralizing applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27; Ugolini, G., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(8):2985-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN2308-100UG:
MABN2308-25UG:
試験成績書(COA)