MABN1797
Anti-Prdx-6 Antibody, clone TAG-2A12
clone TAG-2A12, from mouse
別名:
Peroxiredoxin-6, EC: 1.11.1.15, 1-Cys peroxiredoxin, 1-Cys PRX, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA2, Antioxidant protein 2, Liver 2D page spot 40, Non-selenium glutathione peroxidase, NSGPx
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TAG-2A12, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDX6(9588)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Immunocytochemistry applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Flow Cytometry applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Immunofluorescence applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in Western Blotting applications (Ding, V., et al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Prdx-6 in human corneal endothelial cells from a donor. (Courtesy of Dr. Vanessa Ding, Ph.D. and Dr. Andre Choo, Ph.D, BTI, Singapore).
品質
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be human IgG1 .
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN1797:
MABN1797-25UG:
試験成績書(COA)