Merck
MABN1773
Sigma-Aldrich
Anti-oxDJ-1 Antibody (Cys106), clone M149
clone M149, from mouse
別名:
Protein DJ-1, Oncogene DJ1, Parkinson disease protein 7, oxDJ-1 (Cys106)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
M149, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
7
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M149, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARK7(11315)
詳細
Protein DJ-1(UniProt Q99497、別名:Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) protein 7、Epididymis secretory sperm binding protein Li 67p、Oncogene DJ1)は、ヒトPARK7(別名:DJ1、HEL-S-67p)遺伝子(Gene ID 11315)によってコードされています。DJ-1は、ThiJドメインを特徴とするThiJ/PfpIタンパク質ファミリーに属しています。DJ-1は、細胞癌化、RNAタンパク質相互作用制御、受精、抗酸化的防御、転写制御などの複数の生理的プロセスに関与していることが報告されています。DJ-1遺伝子の変異であるPARK7は、他の形の劣性パーキンソン症候群と似た臨床症状を伴う常染色体劣性遺伝パーキンソニズムの原因として知られています。DJ-1システイン残基106(Cys106)は、細胞酸化ストレスに応答して直接酸素負荷を介して優先的に酸化されます。システインは、cysteine–sulfenic acid(システインスルフェン酸、Cys-SOH)、cysteine–sulfinic acid(システインスルフィン酸、Cys-SO2H)、およびcysteine–sulfonic acid(システインスルホン酸、Cys-SO3H)という3つの異なる酸化種を形成します。oxDJ-1のCys-SO2H型は、活性型である可能性が高く、Cys-SO3Hのさらなる酸化は、生物学的機能の喪失につながります。未投薬のPD患者の赤血球におけるoxDJ-1レベルは、投薬を受けているPD患者や健康な被験者と比べて著しく高くなっていることが報告されています。
特異性
oxDJ-1のCys-SO2H型またはCys-SO3H型に対する免疫反応性は、まだ特定されていません。
免疫原
エピトープ:Cys106-SO2H/-SO3H
ヒトoxDJ-1のCys106-SO2H/-SO3Hに相当する、H2O2処理済みE. coli宿主から精製されたHisタグ付き酸化リコンビナントDJ-1。
アプリケーション
この抗oxDJ-1抗体(Cys106)、クローンM149は、oxDJ-1の検出に関して、ウェスタンブロッティングと免疫組織染色での使用が検証されています。
免疫組織染色:マウスのさまざまな領域(大脳皮質、海馬、線条体、SN緻密部、SN網様部)およびヒト(SNおよび中脳の赤核)の脳組織切片においてDJ-1参加を検出できます(Saito, Y., et al. (2014).J Neuropathol Exp Neurol.73(7):714-728.)。
ウェスタンブロッティングヒト神経芽細胞種SH-SY5Y細胞および野生型(DJ-1ノックアウトを除く)由来のマウス線維芽細胞において基底DJ-1酸化(oxDJ-1)を、H2O2処理SH-SY5Y細胞において増強oxDJ-1を検出できます(Saito, Y., et al. (2014).J Neuropathol Exp Neurol.73(7):714-728.)。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
SH-SY5Y細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのH2O2処理ヒト神経芽細胞種SH-SY5Y細胞由来ライセートにおいて増強されたDJ-1酸化を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約20 kDa一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN1773:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui Sun et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 16(10), 1789-1800 (2017-08-18)
4-Oxo-2-nonenal (ONE) derived from lipid peroxidation modifies nucleophiles and transduces redox signaling by its reactions with proteins. However, the molecular interactions between ONE and complex proteomes and their dynamics in situ remain largely unknown. Here we describe a quantitative chemoproteomic
Diana A Quintero-Espinosa et al.
Environmental toxicology, 37(3), 660-676 (2021-12-14)
It is increasingly evident that LRRK2 kinase activity is involved in oxidative stress (OS)-induced apoptosis-a type of regulated cell death and neurodegeneration, suggesting LRRK2 inhibition as a potential therapeutic target. We report that a phenolic-rich extract of avocado Persea americana
Yuichiro Mita et al.
Scientific reports, 8(1), 12056-12056 (2018-08-15)
DJ-1 plays an important role in antioxidant defenses, and a reactive cysteine at position 106 (Cys106) of DJ-1, a critical residue of its biological function, is oxidized under oxidative stress. DJ-1 oxidation has been reported in patients with Parkinson's disease
Katalin Solti et al.
Neurobiology of disease, 134, 104629-104629 (2019-11-02)
The loss of native function of the DJ-1 protein has been linked to the development of Parkinson's (PD) and other neurodegenerative diseases. Here we show that DJ-1 aggregates into β-sheet structured soluble and fibrillar aggregates in vitro under physiological conditions
Viviana Soto-Mercado et al.
PloS one, 15(5), e0221669-e0221669 (2020-05-22)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by progressive memory loss and cognitive disturbance as a consequence of the loss of cholinergic neurons in the brain, neuritic plaques and hyperphosphorylation of TAU protein. Although the underlying mechanisms leading to