安全性情報
MABN139
Sigma-Aldrich
Anti-mGluR5 Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
別名:
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11D9.1, monoclonal
交差性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM5(2915)
詳細
代謝型グルタミン酸受容体5(mGluR5)は、Gタンパク質共役型受容体ファミリーの一員であり、グルタミン酸の受容体として機能する。mGluR5は、ホスファチジルイノシトール-カルシウムのセカンドメッセンジャー系を活性化し、カルシウム活性化塩化物電流を生成します。
免疫原
ヒトmGluR5に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗mGluR5抗体クローン11D9.1を用いたmGluR5の検出は、ウェスタンブロッティング、IHCでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト正常脳組織のmGluR5を検出できます。
品質
ラット脳微量調製組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのラット脳微量調製組織ライセート中のmGluR5を検出できます。ウェスタンブロッティング用の調製中、ライセートを煮沸しません。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa算出分子量は130 kDaですが、ウェスタンブロッティングでは約150 kDaが示されています(Rother, K., et al. (1996).J Biol Chem. 271(45);28612-28616)。
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
ラット脳微量調製組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN139:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kelly Smart et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 46(1), E1-E13 (2020-06-20)
Glutamate transmission is implicated in drug-induced behavioural sensitization and the associated long-lasting increases in mesolimbic output. Metabotropic glutamate type 5 (mGlu5) receptors might be particularly important, but most details are poorly understood. We first assessed in mice (n = 51