MABN119
Anti-KLF6 Antibody, clone 12A8.3
clone 12A8.3, from mouse
別名:
Krueppel-like factor 6, B-cell-derived protein 1, Core promoter element-binding protein, GC-rich sites-binding factor GBF, Proto-oncogene BCD1, Suppressor of tumorigenicity 12 protein, Transcription factor Zf9
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12A8.3, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF6(1316)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected KLF6 in human placenta tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KLF6 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
NIH-3T3 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN119:
試験成績書(COA)