安全性情報
MABF956
Sigma-Aldrich
抗マウスCD36抗体、クローン63
clone 63, from mouse
別名:
Glycoprotein IIIb, GPIIIB, PAS IV, PAS-4, Platelet glycoprotein IV, GPIV, CD antigen CD36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
63, monoclonal
交差性
mouse, rat
テクニック
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
アイソタイプ
IgAκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cd36 (12491)
詳細
血小板糖タンパク質4(UniProt: Q08857、別名糖タンパク質IIIb、 GPIIIB、PAS IV、PAS-4、血小板糖タンパク質IV、GPIV、CD抗原:CD36)は、マウス種においてcd36遺伝子(Gene ID:12491)によりコードされています。CD36は多機能糖タンパク質であり、oxLDLなどの広範なリガンドの受容体として機能します。CD36はoxLDLを除去する役割を果たすことが示されており、アテローム性動脈硬化病変における単球および血小板に対するoxLDLの作用も媒介する可能性があります。リガンドが結合すると、ダイナミン依存性エンドサイトーシスを介して内在化します。CD36は腸管の腸細胞の管腔表面で高度に発現されています。小腸では、発現レベルは近位部分から遠位部分へと急激に低下する勾配を示します。有郭乳頭では日周的に発現しており、暗期の発現レベルは低いです。小腸では、最適な乳状脂粒の形成のため、食物脂肪酸とコレステロールの近位吸収に何らかの役割を果たしています。CD36ヌルマウスは乳状脂粒分泌障害を示しますが、全般的な脂質吸収障害は示しません。CD36は長鎖脂肪酸に結合することができ、長鎖脂肪酸の細胞内への輸送を促進します。これにより、筋肉脂質の利用、脂肪性エネルギーの貯蔵、および腸管脂肪吸収に関与します。味覚受容細胞では、CD36が長鎖脂肪酸による細胞内カルシウム濃度上昇の誘導を媒介し、それによって孤束の核の中の味覚ニューロンが活性化されることが示されています。CD36は肺胞マクロファージと樹状マクロファージでも発現されています。(参考:Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)。
特異性
クローン63は、RAW264.7細胞中のCD36を特異的に検出します。
免疫原
CD36ヌルマウスに注入した全長アデノウイルスベクター。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗マウスCD36抗体、クローン63、カタログ番号:MABF956を用いてCD36を検出できます。フローサイトメトリーおよび阻害試験で使用されています。
フローサイトメトリー:代表的なロットは、フローサイトメトリーでマウスCD36を検出しました(Corcoran, L., et. al. (2002). Int Immunol. 14(10):1099-104)。
阻害解析:代表的なロットは、阻害解析で、マウスCD36を検出しました(Patel, S.N., et. al. (2004). J Infect Dis. 189(2):204-13)。
品質
RAW264.7細胞におけるフローサイトメトリーで評価されています。
フローサイトメトリー:1 µgで使用、100万個のRAW264.7細胞のCD36を検出できます。
ターゲットの説明
52.70 kDa、算出。
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まないPBS中の精製マウスモノクローナル抗体IgA。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABF956:
試験成績書(COA)