MABF444
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), PE-Cy5, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, from rat
別名:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
PE-Cy5
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RA3-6B2, monoclonal
交差性
mouse, human
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF444:
試験成績書(COA)