安全性情報
MABF2060
Sigma-Aldrich
抗IL13Rα1抗体、クローンIG3
clone IG3, from mouse
別名:
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IG3, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Il13Ra1(16164)
詳細
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1(UniProt:O09030(別名:IL-13 receptor subunit alpha-1、IL-13R subunit alpha-1、IL-13R-α-1、IL-13RA1、Interleukin-13-binding protein、Novel cytokine receptor 4、NR4、CD213a1)は、Il13ra1(別名:Il13r、Il13ra)遺伝子(Gene ID:16164)によりコードされています。Interleukin 13(IL-13)は、炎症や免疫応答の制御に関与しているT細胞由来サイトカインです。IL-13RA1は、Interleukin 13(IL13)と低親和性で結合する1回膜貫通型I型タンパク質です。IL-4RAと共に、IL13の機能的受容体を形成します。また、interleukin-4(IL-4)シグナル伝達のための共通サイトカイン受容体ガンマ鎖の代替アクセサリータンパク質として機能することも報告されていますが、interleukin-2(IL-2)結合活性を強化できるようにする点でIL2RGの機能にとって代わることはできません。IL13-RA1は、脾臓、肝臓、胸腺、心臓、肺、腎臓、精巣、胃、脳、皮膚、大腸で発現されます。ただし、骨格筋では発現されません。また、チロシンキナーゼTYK2に結合することで、IL-13とIL-4により誘発されるJAK1、STAT3、STAT6の活性化につながるシグナル伝達プロセスを媒介することも確認されています。IL-13RA1は、シグナルペプチド(aa 1-25)を有する形で合成され、このシングルペプチドが切断されて成熟型が得られます。これには、細胞外ドメイン(aa 26-340)、ヘリカルドメイン(aa 341-364)、および細胞質ドメイン(aa 365-424)が含まれます。また、2つのフィブロネクチンIII型ドメイン(aa 32-121および224-336)も含まれています。WSXWSモチーフ(aa 324-328)は、正しいタンパク質の折り畳み、またそれによる効率的な細胞内輸送や細胞表面受容体結合に不可欠であると思われます。
特異性
クローンIG3は、マウス細胞でInterleukin-13 receptor subunit alpha-1を検出します。
免疫原
Recombinant mouse Interleukin-13 receptor subunit alpha-1.
アプリケーション
フローサイトメトリー:この抗体は、フローサイトメトリーでIL13R α1を検出できます(Haymaker, C.L., et. al. (2012)。J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014).Eur J Immunol. 44(3):842-55)
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでIL13R α1を検出できます(Haymaker, C.L., et. al. (2012)。J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014).Eur J Immunol. 44(3):842-55).
免疫沈降:この抗体は、免疫沈降でIL13R α1を検出できます(Dhakal, M., et. al. (2014)。Eur J Immunol. 44(3):842-55).
抗IL13Rα1、クローンIG3(カタログ番号MABF2060)は、Interleukin-13 receptor subunit alpha-1を検出するマウスモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫沈降、およびウェスタンブロッティングでの使用について検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
品質
マウス脾臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、ヒト脾臓組織ライセート10 µg中のIL13Rアルファ1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約53 kDa;算出値:48.40 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABF2060:
MABF2060-25UG:
試験成績書(COA)