Merck
MABE985
Sigma-Aldrich
抗Fox1抗体、クローン1D10
clone 1D10, from mouse
別名:
RNA binding protein fox-1 homolog 1, Ataxin-2-binding protein 1, Fox-1 homolog A, Fox1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D10, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Rbfox3(52897)
詳細
RNA結合タンパク質fox-1ホモログ1(UniProt:Q9JJ43、別名:Ataxin-2-binding protein 1、Fox-1 homolog A、Hexaribonucleotide binding protein 1)は、マウス種のRbfox1(別名:A2bp、A2bp1、Fox-1、Hrnbp1)遺伝子(ORF MNCb-3035; Gene ID 268859)によってコードされています。スプライシング因子のRNA結合Fox(Rbfox)ファミリーは、3つのメンバー、すなわちRbfox1(Fox-1またはA2BP1)、Rbfox2(Fox-2またはRBM9)、Rbfox3(Fox-3、HRNBP3またはNeuN)で構成されます。Rbfoxタンパク質は、選択的エクソンに隣接するイントロンの配列(U)GCAUGに結合することによって、多くのニューロン転写産物(pre-mRNA)のスプライシングを調節します。一般に、選択的エクソンの下流に位置する(U)GCAUGモチーフは、Rbfox依存性エクソンインクルージョンを促進しますが、上流のモチーフは通常、エクソンインクルージョンを抑制します。Rbfox1転写産物は、慢性的な細胞脱分極に応答してオルタナティブスプライシングを受けます。その結果、核内のスプライシング活性を有するRbfox1アイソフォームの発現が増え、それが次にN-メチルD-アスパラギン酸(NMDA)受容体1(Grin1)やカルシウムATPase(Atp2b1)など神経興奮やカルシウム恒常性において重要な役割を果たしているタンパク質のRbfox1標的転写産物のスプライシングを増加させます。
免疫原
マウスFox1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgの成体マウス前頭皮質組織ライセート中のFox1を検出できます。
免疫組織染色:E18マウスからの冠状切片においてFox1を検出できます(Tang, Z.Z., et al. (2009).Mol Cell Biol. 29(17):4757-4765)。
免疫細胞染色:マウス胚性がん細胞P19細胞から分化した有糸分裂後の神経細胞中でFox1を検出できます(Lee, J.A., et al. (2009)。Genes Dev. 23(19):2284-2293)。
RNA結合タンパク質免疫沈降/iCLIP:Fox1 pre-mRNA結合部位の特性解析のために、iCLIP(individual-nucleotide resolution crosslinking immunoprecipitation)によりUV架橋したマウス皮質ホモジネートからのFox1関連pre-mRNAを免疫沈降するのに使用されました(Gehman, L.T., et al. (2011) Nat Genet. 43(7):706-711)。
ウェスタンブロッティング:マウス皮質組織ホモジネート中でFox1を検出できます(Tang, Z.Z., et al. (2009)。Mol Cell Biol. 29(17):4757-4765)。
抗Fox1抗体、クローン1D10(カタログ番号:MABE985)は、RNA結合タンパク質fox-1ホモログ1を標的とする特異性の高いマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、免疫組織染色、およびRNA結合免疫沈降/iCLIPで検証されています。
研究のサブカテゴリ
神経受容体
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
成体マウス脳組織ライセートのウェスタンブロッディングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、マウス脳組織ライセート10 µg中のFox1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約43 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE985:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastien M Weyn-Vanhentenryck et al.
Nature communications, 9(1), 2189-2189 (2018-06-08)
Alternative splicing (AS) is one crucial step of gene expression that must be tightly regulated during neurodevelopment. However, the precise timing of developmental splicing switches and the underlying regulatory mechanisms are poorly understood. Here we systematically analyze the temporal regulation
Brie Wamsley et al.
Neuron, 100(4), 846-859 (2018-10-16)
Cortical interneurons display a remarkable diversity in their morphology, physiological properties, and connectivity. Elucidating the molecular determinants underlying this heterogeneity is essential for understanding interneuron development and function. We discovered that alternative splicing differentially regulates the integration of somatostatin- and