MABE944
Anti-phospho Histone H3 (Thr32), clone 6C7G12 Antibody
clone 6C7G12, from rat
別名:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C7G12, monoclonal
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr32)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
ChIP-seq: representative lot of this antibody was reported to be suitable for ChIP-seq. Personal communication Dr. T. Tachibana, Cell Engineering Corp. Osaka City, Japan.
Immunocytochemistry: A representative lot of this antibody was reported to detect histone H3 phosphorylated at threonine 32 in Mitotic DM4 cells. See Yoshimi et al. (2013).
ELISA: A representative lot of this antibody was used in ELISA against a panel of phophorylated and unmodified peptides to demonstrate specificity. See Yoshimi et al. (2013).
品質
Western Blotting Analysis: A 2 µg/mL dilution of this antibody detected phospho histone H3 (Thr32) in a nocodozole treated HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE944:
試験成績書(COA)