安全性情報
MABE61
Sigma-Aldrich
抗マクロH2A1.2抗体、クローン14G7
clone 14G7, from mouse
別名:
H2A histone family, member Y, Histone macroH2A1, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, Core histone macro-H2A.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
14G7, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H2AFJ(55766)
詳細
H2AFYとしても知られるヒストンマクロH2A(mH2A)は、凝縮した不活性ヘテロ・クロマチンに関与する脊椎動物特有のヒストン変種です。 このヒストン変種は、広い非ヒストン領域と融合したヒストンH2A様ドメインで構成されます。 mH2Aは、RNAポリメラーゼII駆動型転写を転写開始のレベルで抑制することが分かっています。 mH2Aの非ヒストン領域は、転写の抑制、ヒストンのアセチル化、SWI/SNFおよびACFヌクレオソーム再構築のブロックに直接関与します。このヒストン変種は、雌の不活性X染色体のクロマチンと、高度にメチル化したCpG lociに多く含まれます。
免疫原
ヒトマクロH2A1.2に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色: 独立した研究所において、IHにこの抗体を使用しています(Sporn, J.C., et al. (2009).Oncogene.1–6.)。
免疫細胞染色: 独立した研究所において、ICにこの抗体を使用しています(Sporn, J.C., et al. (2009).Oncogene.1–6.)。
抗マクロH2A1.2抗体、クローン14G7は、H2AヒストンファミリーメンバーYまたはヒストンマクロH2A1としても知られるマクロH2A1.2を検出するためマウスモノクローナル抗体であり、WB、ICCおよび IHCでバリデーションされています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
MCF-7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.25 µg/mLの本抗体は、10 µgのMCF-7細胞ライセートでマクロH2A1.2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約39 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bλ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
MCF-7細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE61:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simran Khurana et al.
mBio, 12(6), e0268421-e0268421 (2021-11-10)
The life cycle of human papillomavirus (HPV) depends on keratinocyte differentiation as the virus modulates and takes advantage of cellular pathways to replicate its genome and assemble viral particles in differentiated cells. Viral genomes are amplified in nuclear replication foci
Florian Wimmers et al.
Cell, 184(15), 3915-3935 (2021-06-27)
Emerging evidence indicates a fundamental role for the epigenome in immunity. Here, we mapped the epigenomic and transcriptional landscape of immunity to influenza vaccination in humans at the single-cell level. Vaccination against seasonal influenza induced persistently diminished H3K27ac in monocytes
Robin Sebastian et al.
Molecular cell, 79(5), 836-845 (2020-07-11)
The inactive X chromosome (Xi) is inherently susceptible to genomic aberrations. Replication stress (RS) has been proposed as an underlying cause, but the mechanisms that protect from Xi instability remain unknown. Here, we show that macroH2A1.2, an RS-protective histone variant